missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Deoxy-3-fluoro-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-Alpha-D-galactofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxy-3-fluoro-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-alpha-D-galactofuranose |
| CAS | 22435-76-3 |
| Molekylformel | C12H19FO5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | alpha-D-3-Deoxy-3-fluoro-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-galactofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, alpha-D-Galactofuranose Derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19FO5/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8-,9+,10+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)OCC(O1)[C@@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2F |
| IUPAC-namn | (3aR,5S,6S,6aS)-5-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-6-fluoro-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.27 |
| Formel vikt | 262.1217 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?