Läs mer
3-Deoxy-3-fluoro-D-galactose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxy-3-fluoro-D-galactose |
| CAS | 52904-86-6 |
| Molekylformel | C6 H11 F O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | D-Galactose, 3-deoxy-3-fluoro-, 3-Deoxy-3-fluoro-D-galactose, 3-Deoxy-3-fluoro-D-galactopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](F)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (3S,4S,5S,6R)-4-fluoro-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.15 |
| Formel vikt | 182.0591 |