Läs mer
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucose-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxy-3-fluoro-D-glucose-1-13C |
| CAS | 478518-97-7 |
| Molekylformel | C513CH11FO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Fluorodeoxyglucose-1-13C, 3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose-1-13C |
| LEDER | OC[C@H]1O[13C](O)[C@H](O)[C@@H](F)[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.14 |