missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Deoxy-3-fluoro-D-xylose (10% w/w in H2O), TRC

Produktkod. 30360589
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360589 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30360589 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23517050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Deoxy-3-fluoro-D-xylose
CAS 14537-01-0
Molekylformel C5H9FO4
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-Fluoro-3-Deoxy-D-Xylofuranose
InChI formel InChI=1S/C5H9FO4/c6-3-2(1-7)10-5(9)4(3)8/h2-5,7-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
LEDER OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H]1F
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-4-fluoro-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 152.12
Formel vikt 152.0485
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10 %
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.