Läs mer
3-Deoxy-3-fluoro-D-xylose (10% w/w in H2O), TRC
Produktkod. 30351132
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30351132 5 mg
1 options
Produktkod. 30351132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2351705MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Deoxy-3-fluoro-D-xylose
CAS 14537-01-0
Molekylformel C5H9FO4
Kvantitet 5 mg
Synonym 3-Fluoro-3-Deoxy-D-Xylofuranose
InChI formel InChI=1S/C5H9FO4/c6-3-2(1-7)10-5(9)4(3)8/h2-5,7-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
LEDER OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H]1F
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-4-fluoro-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 152.12
Formel vikt 152.0485
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10 %