missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Deoxy-D-arabino-hexonic Acid Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxy-D-arabino-hexonic Acid Calcium Salt |
| CAS | 79580-64-6 |
| Molekylformel | C12H24CaO12 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NSC 71039, 3-Deoxy-D-arabino-hexonic Acid Calcium Salt (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H12O6.Ca/c2*7-2-5(10)3(8)1-4(9)6(11)12;/h2*3-5,7-10H,1-2H2,(H,11,12);/t2*3-,4-,5+;/m00./s1 |
| LEDER | OC[C@H]([C@H](C[C@H](O)C(O)=O)O)O.OC[C@H]([C@H](C[C@H](O)C(O)=O)O)O.[Ca] |
| IUPAC-namn | and (2S,4S,5R)-2,4,5,6-tetrahydroxyhexanoic acid calcium salt |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.39 |
| Formel vikt | 400.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?