missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Deoxy-D-fructose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxy-D-fructose |
| CAS | 6196-57-2 |
| Molekylformel | C6H12O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | D-erythro-2-Hexulose, 3-deoxy- (9CI), D-erythro-Hexulose, 3-deoxy- (7CI,8CI), 3-Deoxy-D-fructose, 3-Deoxy-D-erythro-2-hexulose, (4S,5R)-1,4,5,6-Tetrahydroxyhexan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h5-8,10-11H,1-3H2/t5-,6+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC(=O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vikt | 164.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?