Läs mer
3-Deoxy-D-glucose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxy-D-glucose |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-2-5-3(8)1-4(9)6(10)11-5/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6?/m0/s1 |
| Formel vikt | 164.0685 |