Läs mer
3-deoxi-D-glukoson, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497489
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497489 5 mg 5mg
15407499 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66223.#0
Request Bulk or Custom Format
Används ofta som referens för analys och detektion av glukosnedbrytningsprodukter och glykeringsmedel. Används även för tvärbindningsstudier eftersom det lätt reagerar med proteinaminogrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Används ofta som referens för analys och detektion av glukosnedbrytningsprodukter och glykeringsmedel
  • Används även för tvärbindningsstudier eftersom det lätt reagerar med proteinaminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4084-27-9
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.141
MDL-nummer MFCD01723101
InChI-nyckel ZGCHLOWZNKRZSN-NTSWFWBYSA-N
Synonym 3-deoxyglucosone, 3-deoxy-d-glucosone, 3-deoxy-d-erythro-hexos-2-ulose, d-3-deoxyglucosone, 3-deoxy-d-erythro-hexosulose, 3-deoxy-d-fructose, ccris 4272, 3-deoxy-2-ketoglucose, d-erythro-hexos-2-ulose, 3-deoxy, unii-exv5374vey
PubChem CID 114839
ChEBI CHEBI:60777
IUPAC-namn (4S,5R)-4,5,6-trihydroxi-2-oxohexanal
LEDER C(C(C(CO)O)O)C(=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Deoxy-D-glucosone
Färg Gult
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol or hot ethanol.
Formel vikt 162.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.