Läs mer
3-Deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic Acid |
| CAS | 153666-19-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H16 O9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O9/c10-2-4(12)6(14)7-5(13)3(11)1-9(17,18-7)8(15)16/h3-7,10-14,17H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4+,5+,6+,7+,9?/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1OC(O)(C[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (4S,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.22 |
| Formel vikt | 268.0794 |
| Visa mer |