Läs mer
3-Deoxy-D-manno-2-octulosonic Acid Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxy-D-manno-2-octulosonic Acid, Ammonium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O8.H3N/c9-2-5(12)7(14)6(13)3(10)1-4(11)8(15)16;/h3,5-7,9-10,12-14H,1-2H2,(H,15,16);1H3/t3-,5-,6-,7-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 255.0954 |
| Procent renhet | >95% |