Läs mer
3’-Deoxy Uridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Deoxy Uridine |
| CAS | 7057-27-4 |
| Molekylformel | C9 H12 N2 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O5/c12-4-5-3-6(13)8(16-5)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H](O1)N2C=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3R,5S)-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.2 |
| Formel vikt | 228.0746 |