Läs mer
3-Deoxyaconitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxyaconitine |
| CAS | 3175-95-9 |
| Molekylformel | C34 H47 N O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Deoxyaconitine, (1α,6α,14α,15α,16β)-20-Ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitane-8,13,14,15-tetrol 8-Acetate 14-Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C34H47NO10/c1-7-35-16-31(17-40-3)14-13-21(41-4)33-20-15-32(39)28(44-30(38)19-11-9-8-10-12-19)22(20)34(45-18(2)36,27(37)29(32)43-6)23(26(33)35)24(42-5)25(31)33/h8-12,20-29,37,39H,7,13-17H2,1-6H3/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,31+,32-,33+,34-/m1/s1 |
| LEDER | O(C)[C@@H]1[C@]23[C@]4([C@]([C@H](OC)[C@@]2([C@](COC)(CN4CC)CC1)[H])([C@]5(OC(C)=O)[C@@]6([C@]3(C[C@@](O)([C@@H]6OC(=O)C7=CC=CC=C7)[C@@H](OC)[C@@H]5O)[H])[H])[H])[H] |
| IUPAC-namn | [(1S,2R,3R,4R,5R,6S,7S,8R,9R,10S,13S,16S,17R,18R)-8-acetoxy-11-ethyl-5,7-dihydroxy-6,16,18-trimethoxy-13-(methoxymethyl)-11-azahexacyclo[7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17]nonadecan-4-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 629.73768 |
| Formel vikt | 629.32 |