missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3'-Deoxyadenosine 5’-Triphosphate Triethylamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Deoxyadenosine 5'-Triphosphate Tetra-triethylamine |
| Molekylformel | C10 H16 N5 O12 P3 . 4 C6 H15 N |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N5O12P3.4C6H15N/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(16)1-5(25-10)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;4*1-4-7(5-2)6-3/h3-6,10,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);4*4-6H2,1-3H3/t5-,6+,10+;;;;/m0..../s1 |
| Formel vikt | 895.483 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?