Läs mer
3-Deoxygalactosone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxy-galactosone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h2,5-6,8,10-11H,1,3H2/t5-,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 162.0528 |
| Procent renhet | >95% |