Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3'-deoxiuridin
Produktkod. 15446959
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446959 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 15446959 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65531.MB
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7057-27-4 | C9H12N2O5 | 228.204 g/mol
Ett potentiellt anticancer- och antiviralt medel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Deoxyuridine
CAS 7057-27-4
Färg Vitt
Molekylformel C9H12N2O5
MDL-nummer MFCD00079153
Kvantitet 25 mg
Synonym 3'-deoxyuridine, uridine, 3'-deoxy, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 3-deoxyuridine, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, uridine, 3/'-deoxy, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl pyrimidine-2,4-dione
Löslighetsinformation Löslig i DMSO, metanol eller vatten; Löslig även i diklormetan /n
InChI-nyckel QOXJRLADYHZRGC-SHYZEUOFSA-N
LEDER C1C(OC(C1O)N2C=CC(=O)NC2=O)CO
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,5S)-3-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 228.204
PubChem CID 145984
Formel vikt 228.21
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.