Läs mer
3-Des(1-ethylpropoxy)-3-(1-methylpropoxy) Oseltamivir, TRC
Produktkod. 30359566
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30359566 25 mg
1 options
Produktkod. 30359566 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28949025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Des(1-ethylpropoxy)-3-(1-methylpropoxy) Oseltamivir
CAS 1052063-37-2
Molekylformel C15 H26 N2 O4
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-methylpropoxy)-, ethyl ester, (3R,4R,5S)-, ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-sec-butoxy-cyclohexene-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C15H26N2O4/c1-5-9(3)21-13-8-11(15(19)20-6-2)7-12(16)14(13)17-10(4)18/h8-9,12-14H,5-7,16H2,1-4H3,(H,17,18)/t9?,12-,13+,14+/m0/s1
LEDER CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(C)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1
IUPAC-namn ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-butan-2-yloxycyclohexene-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 298.38
Formel vikt 298.1893