Läs mer
3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan Acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan Acetonitrile |
| CAS | 1391053-64-7 |
| Molekylformel | C14H13N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-[[(4S)-2-Oxo-4-oxazolidinyl]methyl]-1H-indole-3-acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O2/c15-4-3-10-7-16-13-2-1-9(6-12(10)13)5-11-8-19-14(18)17-11/h1-2,6-7,11,16H,3,5,8H2,(H,17,18)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1N[C@@H](Cc2ccc3[nH]cc(CC#N)c3c2)CO1 |
| IUPAC-namn | 2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.27 |
| Formel vikt | 255.1008 |