missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Des(2-methoxyethyl) 3-(1-Methylethyl) Ester Nimodipine, TRC

Produktkod. 30133888
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133888 250 mg
30011691 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD291310250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21881-78-7
Molekylformel C21 H26 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 402.44
Synonym Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Imp. B (EP)
IUPAC-namn dipropan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O6/c1-11(2)28-20(24)17-13(5)22-14(6)18(21(25)29-12(3)4)19(17)15-8-7-9-16(10-15)23(26)27/h7-12,19,22H,1-6H3
Formel vikt 402.1791
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.