Läs mer
3-Desbromo-3-chloro-Chlorantraniliprole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Desbromo-3-chloro-Chlorantraniliprole |
| CAS | 500008-62-8 |
| Molekylformel | C18 H14 Cl3 N5 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Chloro-N-(4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14Cl3N5O2/c1-9-6-10(19)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(21)25-26(13)16-12(20)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28) |
| LEDER | CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Cl)nn2c3ncccc3Cl |
| IUPAC-namn | 5-chloro-N-[4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-2-(3-chloropyridin-2-yl)pyrazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.695 |
| Formel vikt | 437.021 |