Läs mer
3-Deskloro-3,4-difluor Gefitinib, TRC
Produktkod. 30012287
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30012287 500 mg
1 options
Produktkod. 30012287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD293125500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib
CAS 184475-50-1
Molekylformel C22 H24 F2 N4 O3
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib;
InChI formel InChI=1S/C22H24F2N4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
LEDER COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
IUPAC-namn N-(3,4-difluorfenyl)-7-metoxi-6-(3-morfolin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 430.448
Formel vikt 430.182