Läs mer
3-Deschloro-3-hydroxy Ornidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O4/c1-5-8-2-7(10(13)14)9(5)3-6(12)4-11/h2,6,11-12H,3-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 201.075 |