Läs mer
3-Deschloro-4-chloro Bupropion Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H |
| Formel vikt | 275.0844 |