Läs mer
3-Descyano-3-ethoxycarbonyl Febuxostat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Descyano-3-ethoxycarbonyl Febuxostat |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO5S/c1-5-23-18(22)13-8-12(6-7-14(13)24-9-10(2)3)16-19-11(4)15(25-16)17(20)21/h6-8,10H,5,9H2,1-4H3,(H,20,21) |
| Formel vikt | 363.114 |
| Procent renhet | >95% |