Läs mer
3-Descyano-3-formyl Febuxostat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-formyl-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO4S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-18)15-17-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 319.0878 |