missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Descyano Febuxostat Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30367336
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367336 1 g
30356008 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2897101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 144060-97-9
Molekylformel C17H21NO3S
Molekylvikt (g/mol) 319.42
Synonym 4-Methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate
IUPAC-namn ethyl 4-methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
LEDER CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)cc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Descyano Febuxostat Ethyl Ester
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3S/c1-5-20-17(19)15-12(4)18-16(22-15)13-6-8-14(9-7-13)21-10-11(2)3/h6-9,11H,5,10H2,1-4H3
Formel vikt 319.1242
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.