Läs mer
3-Descyano Febuxostat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Descyano Febuxostat |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO3S/c1-9(2)8-19-12-6-4-11(5-7-12)14-16-10(3)13(20-14)15(17)18/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,17,18) |
| Procent renhet | >95% |