Läs mer
3-Descyano Fludioxonil 3-Carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Descyano Fludioxonil 3-Carboxaldehyde |
| CAS | 1582788-87-1 |
| Molekylformel | C12 H7 F2 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7F2NO3/c13-12(14)17-10-3-1-2-8(11(10)18-12)9-5-15-4-7(9)6-16/h1-6,15H |
| LEDER | FC1(F)Oc2cccc(c2O1)c3c[nH]cc3C=O |
| IUPAC-namn | 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.186 |
| Formel vikt | 251.039 |