Läs mer
3-Descyano Fludioxonil 3-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fludioxonil-carboxylic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7F2NO4/c13-12(14)18-9-3-1-2-6(10(9)19-12)7-4-15-5-8(7)11(16)17/h1-5,15H,(H,16,17) |
| Formel vikt | 267.0343 |