Läs mer
3’-Desmethylamino-3’-(methanesulfonyl)hydroxy-10-hydroxy Dehydroxy-hydro-nortriptyline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3’-Desmethylamino-3’-(methanesulfonyl)hydroxy-10-hydroxy Dehydroxy-hydro-nortriptyline |
| Analyt- eller komponentnamn | 3’-Desmethylamino-3’-(methanesulfonyl)hydroxy-10-hydroxy Dehydroxy-hydro-nortriptyline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19H18O3S |
| Synonym | 3-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O3S/c1-23(20,21)22-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19/h2-5,7-13H,6,14H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CS(=O)(OCC/C=C1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C/13)=O |
| IUPAC-namn | 3-(5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl methanesulfonate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |