Läs mer
3-Desoxyvitamin D3 (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Desoxyvitamin D3 |
| CAS | 69662-75-5 |
| Molekylformel | C27 H44 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1R,3aS,7aR,E)-7a-Methyl-4-((Z)-2-(2-methylenecyclohexylidene)ethylidene)-1-((R)-6-methylheptan-2-yl)octahydro-1H-indene |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44/c1-20(2)10-8-12-22(4)25-17-18-26-24(14-9-19-27(25,26)5)16-15-23-13-7-6-11-21(23)3/h15-16,20,22,25-26H,3,6-14,17-19H2,1-2,4-5H3/b23-15-,24-16+/t22-,25-,26-,27+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)CCC[C@H](C)[C@@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\CCCCC3=C)\CCC[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.64 |