Läs mer
3-(Di-n-butylamino)-1-propyne, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11373026
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373026 5 g 5g
11363026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10844.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6336-58-9
Molekylformel C11H21N
Molekylvikt (g/mol) 167.296
MDL-nummer MFCD00041673
InChI-nyckel XTEBRELWTGWYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dibutylamino-1-propyne, dibutylprop-2-ynylamine, dibutylpropargylamine, 3-dibutylaminopropyne, n,n-dibutylpropargylamine, di-n-butyl propargyl amine, acmc-209nf4, di-n-butylamino-1-propyne, n,n-dibutyl-2-propynylamine
PubChem CID 138732
IUPAC-namn N-butyl-N-prop-2-ynylbutan-1-amine
LEDER CCCCN(CCCC)CC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Di-n-butylamino)-1-propyne
Kokpunkt 87°C to 89°C (19 mmHg)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 5 g
Beilstein 1752173
Formel vikt 167.3
Procent renhet 98%