Läs mer
3-(Di-tert-butylphosphino)propylamine, 10% w/w soln. in THF, Thermo Scientific™
Produktkod. 15406126
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15406126
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60943.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1196147-72-4
Molekylformel C11H26NP
Molekylvikt (g/mol) 203.31
MDL-nummer MFCD17013990
InChI-nyckel PREMCOLELPAPBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-di-t-butylphosphino propylamine, 3-aminopropyldi-tert-butylphosphine, 3-di-tert-butylphosphino propylamine, 3-aminopropyl di-tert-butyl phosphane
PubChem CID 72376443
IUPAC-namn 3-ditert-butylphosphanylpropan-1-amine
LEDER CC(C)(C)P(CCCN)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Di-tert-butylphosphino)propylamine
Linjär formel [(CH3)3C]2PCH2CH2CH2NH2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 203.3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10% w/w soln. in THF