Läs mer
(3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidenepropyl)methyl-carbamic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidenepropyl)methyl-carbamic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | (3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidenepropyl)methyl-carbamic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21H20Cl3NO3 |
| Synonym | Dibenz[b,e]oxepin Carbamic Acid Derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20Cl3NO3/c1-25(20(26)28-14-21(22,23)24)12-6-10-17-16-8-3-2-7-15(16)13-27-19-11-5-4-9-18(17)19/h2-5,7-11H,6,12-14H2,1H3/b17-10+ |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN(C(OCC(Cl)(Cl)Cl)=O)CC/C=C1C2=C(C=CC=C2)OCC3=C/1C=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trichloroethyl (E)-(3-(dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)propyl)(methyl)carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |