missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Dibutylamino)-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Dibutylamino)-1-propanol |
| CAS | 2050-51-3 |
| Molekylformel | C11 H25 N O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H25NO/c1-3-5-8-12(9-6-4-2)10-7-11-13/h13H,3-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCN(CCCC)CCCO |
| IUPAC-namn | 3-(dibutylamino)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.32 |
| Formel vikt | 187.1936 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?