Läs mer
3-(Dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13Cl2NO2/c1-5-4-11(7(12)6(9)10)8(2,3)13-5/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 225.0323 |