missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(Dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine, TRC

Produktkod. 30180313
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180313 50 mg
30180069 10 mg
30180184 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD66695550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 52836-31-4
Molekylformel C8 H13 Cl2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 226.1
Synonym Oxazolidine, 3-(dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyl- (9CI), 2,2-Dichloro-1-(2,2,5-trimethyl-3-oxazolidinyl)ethanone, 2,2,5-Trimethyl-3-(dichloroacetyl)-1,3-oxazolidine, 2,2,5-Trimethyl-3-(dichloroacetyl)oxazolidine, R 29148
IUPAC-namn 2,2-dichloro-1-(2,2,5-trimethyl-1,3-oxazolidin-3-yl)ethanone
LEDER CC1CN(C(=O)C(Cl)Cl)C(C)(C)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13Cl2NO2/c1-5-4-11(7(12)6(9)10)8(2,3)13-5/h5-6H,4H2,1-3H3
Formel vikt 225.0323
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.