Läs mer
3-Diethoxyfosforyloxi-1,2,3-bensotriazin-4(3H)-one, 98 %
Produktkod. 11485840
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485840 25 g 25g
11475840 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26481.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 165534-43-0 | C11H14N3O5P | 299,223 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 165534-43-0
Molekylformel C11H14N3O5P
Molekylvikt (g/mol) 299.223
MDL-nummer MFCD01236967
InChI-nyckel AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym depbt, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotrizin-4 3h-one, diethyl 4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl phosphate, diethyl 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl phosphate, 3-diethoxyphosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one, 3-diethoxyphosphinyl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxy-phosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one
PubChem CID 4293995
IUPAC-namn dietyl (4-oxo-1,2,3-bensotriazin-3-yl) fosfat
LEDER CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Smältpunkt 71 °C till 76 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 299.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.