Läs mer
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one, 98%
Produktkod. 11976721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11976721 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11976721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 165534-43-0 | C11H14N3O5P | 299.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1, 2, 3-benzotriazin-4(3H)-one
CAS 165534-43-0
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 73.0°C to 77.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C11H14N3O5P
Kvantitet 5 g
Synonym depbt, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotrizin-4 3h-one, diethyl 4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl phosphate, diethyl 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl phosphate, 3-diethoxyphosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one, 3-diethoxyphosphinyl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxy-phosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one
InChI-nyckel AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
IUPAC-namn diethyl (4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl) phosphate
Molekylvikt (g/mol) 299.23
PubChem CID 4293995
Formel vikt 299.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.