Läs mer
3-Diethoxyphosphoryloxy-7,11,15-trimetylhexadekatetra-2,6,10,14-enosyra, Etylester, (blandning av isomerer), TRC
Produktkod. 30377718
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30377718 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30377718 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4420502.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2E,6E,10E)-3-Diethoxyphosphoryloxy-7,11,15-trimethyl-hexade
CAS 887354-51-0
Molekylformel C25 H43 O6 P
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C25H43O6P/c1-8-28-25(26)20-24(31-32(27,29-9-2)30-10-3)19-13-18-23(7)17-12-16-22(6)15-11-14-21(4)5/h14,16,18,20H,8-13,15,17,19H2,1-7H3/b22-16+,23-18+,24-20+
LEDER CCOC(=O)\C=C(/CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\OP(=O)(OCC)OCC
IUPAC-namn etyl (2E,6E,10E)-3-dietoxifosforyloxi-7,11,15-trimetylhexadeka-2,6,10,14-tetraenoat
Molekylvikt (g/mol) 470.58
Formel vikt 470.2797