Läs mer
3-Diethylamino-1,2-propanediol, 97%
Produktkod. 11392107
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392107 100 g 100g
11382107 25 g 25g
11302117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07943.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-56-7 | C7H17NO2 | 147.218 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-56-7
Molekylformel C7H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.218
MDL-nummer MFCD00004716
InChI-nyckel LTACQVCHVAUOKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diethylamino-1,2-propanediol, 3-diethylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-diethylamino, 3-diethylamino propan-1,2-diol, ksc496i7r, ltacqvchvauokn-uhfffaoysa, n,n-diethyl-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 79074
IUPAC-namn 3-(dietylamino)propan-1,2-diol
LEDER CCN(CC)CC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Diethylamino-1,2-propanediol
Densitet 0.97
Kokpunkt 233°C to 235°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.4602
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1737402
Formel vikt 147.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.