Läs mer
3-Diethylamino-1-propylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15876500
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876500 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15876500 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8141001000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-78-9
Kvalitet Research
Molekylformel H2NCH2CH2CH2N(C2H5)2
Molekylvikt (g/mol) 130.23
Specifikationer
Smältpunkt -60°C
Densitet 0.82 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 168°C to 171°C
MDL-nummer MFCD00008218
Kvantitet 1 L
Synonym 3-Diethylamino-1-propylamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Diethylamino-1-propylamine