Läs mer
3-dietylamino-1-propyn, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388685
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388685 5 g 5g
11398685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12237.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4079-68-9 | C7H13N | 111.188 g/mol
3-dietylamino-1-propyn används som funktionellt utjämningsmedel, vitmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-dietylamino-1-propyn används som funktionellt utjämningsmedel, vitmedel.
Löslighet
Löslig i syra. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med värme, lätt, koldioxid, tungmetallpulver. Luft& Ljuskänslig. Förvara i mörker. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4079-68-9
Molekylformel C7H13N
Molekylvikt (g/mol) 111.188
MDL-nummer MFCD00039881
InChI-nyckel JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-diethylamino-2-propyne, diethylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n,n-diethyl, n,n-diethylpropargylamine, n,n-diethyl-2-propynylamine, 3-diethylamino propyne, 3-diethylamino-1-propyne, 3-n,n-diethylamino propyne, 1-n,n-diethylamino-2-propyne, 2-propynylamine, n,n-diethyl
PubChem CID 20010
IUPAC-namn N,N-dietylprop-2-yn-l-amin
LEDER CCN(CC)CC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Diethylamino-1-propyne
Densitet 0.804
Kokpunkt 119°C to 120°C
Flampunkt 20°C (68°F)
Odör Amine-like
Linjär formel (CH3CH2)2NCH2C≡CH
Brytningsindex 1.4305
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1098468
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in acid. Insoluble in water.
Formel vikt 111.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.