missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Diethylamino)-2,2-dimethyl-1-propanol 4-Nitrobenzoate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Diethylamino)-2,2-dimethyl-1-propanol 4-Nitrobenzoate Hydrochloride |
| CAS | 1784053-27-5 |
| Molekylformel | C16H25ClN2O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-diethylaminomethyl-1-propanol-p-nitrobenzoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O4.ClH/c1-5-17(6-2)11-16(3,4)12-22-15(19)13-7-9-14(10-8-13)18(20)21;/h7-10H,5-6,11-12H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CC(C)(C)COC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.83 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?