Läs mer
3-(Diethylamino)-7-[2-[4-[[4-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-4-oxobutyl]methylamino]fenyl]diazenyl]-5-phenylphenazinium hexafluorofosfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Diethylamino)-7-(2-(4-((4-((2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy)-4-oxobutyl)methylamino)phenyl)diazenyl)-5-phenylphenazinium Hexafluorophosphate |
| CAS | 871240-95-8 |
| Molekylformel | C37 H38 N7 O4 . F6 P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-(Diethylamino)-7-[2-[4-[[4-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-4-oxobutyl]methylamino]phenyl]diazenyl]-5-phenylphenazinium Hexafluorophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C37H38N7O4.F6P/c1-4-42(5-2)30-18-20-32-34(25-30)43(29-10-7-6-8-11-29)33-24-27(15-19-31(33)38-32)40-39-26-13-16-28(17-14-26)41(3)23-9-12-37(47)48-44-35(45)21-22-36(44)46;1-7(2,3,4,5)6/h6-8,10-11,13-20,24-25H,4-5,9,12,21-23H2,1-3H3;/q+1;-1 |
| LEDER | CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(cc3[n+](c4ccccc4)c2c1)\N=N\c5ccc(cc5)N(C)CCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[4-[(E)-[8-(dietylamino)-10-fenylfenazin-10-ium-2-yl]diazenyl]-N-metylanilino]butanoat; hexafluorfosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 789.706 |
| Formel vikt | 789.263 |