Läs mer
3-Diethylaminophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Diethylaminophenol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 165.1154 |