Läs mer
3-(dietylboryl)pyridin, TRC
Produktkod. 30381767
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30381767 5 g
1 options
Produktkod. 30381767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4420405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl(3-pyridinyl)borane
CAS 89878-14-8
Molekylformel C9 H14 B N
Kvantitet 5 g
Synonym 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl(3-pyridinyl)borane, Diethyl-3-pyridylborane
InChI formel InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCB(CC)c1cccnc1
IUPAC-namn dietyl(pyridin-3-yl)boran
Molekylvikt (g/mol) 147.0252
Formel vikt 147.1219