Läs mer
3-(dietylboryl)pyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl(3-pyridinyl)borane |
| CAS | 89878-14-8 |
| Molekylformel | C9 H14 B N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl(3-pyridinyl)borane, Diethyl-3-pyridylborane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCB(CC)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | dietyl(pyridin-3-yl)boran |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.0252 |
| Formel vikt | 147.1219 |