Läs mer
3-(Difluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15410318
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410318 1 g 1g
15420318 5 g 5g
15430318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53468.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22236-08-4
Molekylformel C7H7F2NO
Molekylvikt (g/mol) 159.14
MDL-nummer MFCD00236221
InChI-nyckel RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethoxy aniline, m-difluoromethoxyaniline, benzenamine, 3-difluoromethoxy, 3-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 3-difluoromethoxy phenylamine, pubchem8466, acmc-1ckmq, a,a-difluoro-m-anisidine, 3-difluoromethoxyphenylamine
PubChem CID 2774110
IUPAC-namn 3-(difluoromethoxy)aniline
LEDER NC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Difluoromethoxy)aniline
Densitet 1.276
Kokpunkt 201°C to 202°C
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 159.14
Procent renhet 97%