Läs mer
3-(Difluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11915231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11915231 5 g Glass bottle 5g
11905231 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 22236-08-4
Molekylformel C7H7F2NO
Molekylvikt (g/mol) 159.14
MDL-nummer MFCD00236221
InChI-nyckel RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethoxy aniline, m-difluoromethoxyaniline, benzenamine, 3-difluoromethoxy, 3-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 3-difluoromethoxy phenylamine, pubchem8466, acmc-1ckmq, a,a-difluoro-m-anisidine, 3-difluoromethoxyphenylamine
PubChem CID 2774110
IUPAC-namn 3-(difluoromethoxy)aniline
LEDER NC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Difluoromethoxy)aniline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 72.0°C to 76.0°C (4.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 159.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Difluoromethoxy)aniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.